Merck
254460
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
97%
Sinónimos:
(Bromomethyl)dimethylchlorosilane, BMDMCS
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
187.54
Beilstein:
1071201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
Clave InChI
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)