253820
3-Nitrobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
227.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
92-94 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-9H
Clave InChI
MFYLRNKOXORIPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Nitrobenzophenone was used as starting reagent in the synthesis of ketoprofen, non-steroidal anti inflammatory drug. It was also used as plastic additive and its role in photolytic degradation of polyethylene and polypropylene in solution has been investigated.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Acetophenone and benzophenone derivatives as catalysts in photodegradation of PE and PP films.
Manangan T, et al.
Advanced Materials Research, 93, 284-287 (2010)
A comparative study on the photo-induced arylation of β-dicarbonyl compounds by arylazosulfides and its use in the synthesis of methyl labeled 2-arylpropionic acids.
Tona M, et al.
Tetrahedron, 50(27), 8117-8126 (1994)