Merck
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphine
95%
Sinónimos:
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.626 (lit.)
bp
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
Clave InChI
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)