Merck
251674
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
98%
Sinónimos:
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate inner salt, PPS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
201.24
Beilstein/REAXYS Number:
1621867
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)