Merck
251232
Sigma-Aldrich
Tetraisopropylthiuram disulfide
98%
Sinónimos:
Bis(diisopropylthiocarbamoyl) disulfide
About This Item
Fórmula lineal:
([(CH3)2CH]2NC((S)S]2
Número de CAS:
Peso molecular:
352.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
115-117 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 2.5%, clear, yellow
grupo funcional
amine
disulfide
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)C(=S)SSC(=S)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H28N2S4/c1-9(2)15(10(3)4)13(17)19-20-14(18)16(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
Clave InChI
ZUYREEAWHZRZDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetraisopropylthiuram disulphide has been used:
  • for incorporation of a thiol equivalent into heterocyclic compounds, by reaction with appropriate lithiated heterocycle[1]
  • in preparation of unsymmetrical sulfides[1]
  • as extractant for silver (I) extraction from photographic fixing solution[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New synthesis of unsymmetrical dithia compounds.
Smith K and Tzimas M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2381-2382 (1995)
Silver extraction for pollution control of photographic fixing solution with tetramethylthiuram disulfide.
Mendoza CS and Kamata S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(12), 3499-3504 (1996)