251151
(Anisole)tricarbonylchromium(0)
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
Número de CAS:
Peso molecular:
239.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99%
mp
84-85 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)