Merck
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
Sinónimos:
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2COCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.10
Beilstein/REAXYS Number:
1447081
EC Number:
MDL number:
assay
98%
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)