Merck
248428
Sigma-Aldrich
Magnesium methyl carbonate solution
0.5 M in methanol
Sinónimos:
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OMgOCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.38
Beilstein:
4342967
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in methanol
densidad
0.849 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Clave InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Envase
Packaged in Sure/Seal™ bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)