Merck
247839
Sigma-Aldrich
DL-Carnitinamide hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17ClN2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
233.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
SMILES string
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)