Merck
247286
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxyantimonate
Sinónimos:
Potassium antimonate, Potassium antimonate, hydrated, Potassium pyroantimonate, Potassium pyroantimonate trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
KSb(OH)6
Número de CAS:
Peso molecular:
262.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)