Merck
246506
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2-phenylpropane
99%
Sinónimos:
β-Chloro-tert-butylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, Neophyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.66
Beilstein/REAXYS Number:
2042085
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)