244287
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
Sinónimos:
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
About This Item
assay
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
InChI key
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)