Merck
242446
Sigma-Aldrich
Suberic acid monomethyl ester
97%
Sinónimos:
Monomethyl suberate
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,122.00
5 G
MXP 4,701.00
MXP 1,122.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,122.00
5 G
MXP 4,701.00
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)6CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,122.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of