Merck
242055
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥97%
Sinónimos:
MTBSTFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.33
Beilstein:
3606546
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clave InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)