Merck
241601
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein:
775986
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methoxyphenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,3-bis(3-methoxyphenyl)-6-methyl-5-(trimethylsilyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A nickel (0) catalyzed cycloaddition of alkynes and isocyanates that affords pyrimidine-diones.
Tetrahedron, 62(32), 7552-7559 (2006)