Merck
241466
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
35-45 wt. % in H2O
Sinónimos:
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Fórmula lineal:
CrCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
concentración
35-45 wt. % in H2O
densidad
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)