240966
1-Butanethiol
≥99%
Sinónimos:
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?