240400
Dibutyl ether
≥99%
Sinónimos:
Butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1732752
Número MDL:
Productos recomendados
densidad de vapor
4.48 (vs air)
presión de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
365 °F
lim. expl.
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?