Merck
240257
Sigma-Aldrich
Thiourea
ACS reagent
Sinónimos:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CSNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.12
Beilstein:
605327
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
ACS reagent
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤0.5% loss on drying
mp
170-176 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)