Merck
239585
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminopropane
≥99%
Sinónimos:
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
605274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
14 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
680 °F
lim. expl.
11.1 %
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Clave InChI
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)