237469
Poly(4-vinylpyridinium dichromate)
cross-linked
Sinónimos:
PVPDC
About This Item
Productos recomendados
reticulante
cross-linked
Aplicación
Convenient polymeric oxidizing agent. The polymer is activated prior to use by soaking in water and filtering. Recycling is achieved by washing the reagent with acid.
Otras notas
To activate, soak in water and filter before using!
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1728-1728 (1981)