236527
Bicarbonato de sodio
ACS reagent, ≥99.7%
Sinónimos:
Sodium bicarbonate
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
assay
≥99.7%
99.7-100.3% dry basis
impurities
≤0.003% S compounds
≤0.015% insolubles
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?