235172
(+)-Longifolene
≥98%
Sinónimos:
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylenetricyclo[5.4.0.02.9]undecane, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
actividad óptica
[α]22/D +46°, neat
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
Clave InChI
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?