Merck
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 5,536.00
MXP 5,536.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 5,536.00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
292.59
Beilstein:
1962905
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 5,536.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.420 (lit.)
bp
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
Clave InChI
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV[1]
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)