Merck
232890
Sigma-Aldrich
2′,6′-Difluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
76-79 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′,6′-Difluoroacetophenone undergoes ruthenium-catalyzed phenylation with phenylboronate via carbon-fluorine bond cleavage to yield 2′,6′-diphenylacetophenone.
Aplicación
2′,6′-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruthenium-catalyzed arylation of fluorinated aromatic ketones via< i> ortho</i>-selective carbon-fluorine bond cleavage.
Kawamoto K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(44), 5888-5890 (2011)
Synthesis of 2-aminoquinazolines from ortho-fluoroketones.
Hynes JB, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(4), 1185-1187 (1995)