228990
Cetyldimethylethylammonium bromide
85%
Sinónimos:
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
85%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Other Notes
Remainder stearyl compound
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)