228540
(Dimethylamino)acetonitrile
97%
Sinónimos:
N,N-Dimethylglycinonitrile
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
760 mmHg ( 137 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6(2)4-3-5/h4H2,1-2H3
InChI key
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?