Merck
228192
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Sn[(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
519.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
57-59 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.2C4H9.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;2*1-3-4-2;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Immune system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)