228184
Copper(II) cyclohexanebutyrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
técnicas
AAS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
126 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Cu]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Cu/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clave InChI
FGUOYHAMMRMUQO-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)