Merck
226459
Supelco
Chloro-dimethyl(pentafluorophenyl)silane
96%
Sinónimos:
(Pentafluorophenyl)dimethylchlorosilane, Flophemesyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
260.66
Beilstein:
2858407
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
Clave InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)