Merck
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5S(C6H5)2BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
314.15
Beilstein/REAXYS Number:
4172245
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
95%
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
InChI key
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)