225991
Ammonium hexacyanoferrate(II) hydrate
Sinónimos:
Ammonium ferrocyanide
About This Item
Productos recomendados
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
InChI key
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)