225592
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
95%
About This Item
assay
95%
refractive index
n20/D 1.628 (lit.)
bp
214 °C/17 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
Application
Reagent for macrolide synthesis.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)