Merck
222690
Sigma-Aldrich
2,4′-Difluorobenzophenone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5689 (lit.)
bp
176-178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
densidad
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)