Merck
222127
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)phenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5OC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
45-47 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9,13H,2-5,10H2,1H3
Clave InChI
XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Hexyloxy)phenol is a lead anti-melanoma agent against B16-F0 melanoma cells with minimal metabolism by rat liver P450 microsomal preparation[1].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Majid Y Moridani et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 8(2), 348-360 (2005-08-30)
The aim of this study was to identify phenolic agents that could form quinone reactive intermediate metabolites in melanocytes in order to be effective as anti-melanoma agents; but were not metabolized by liver P450 metabolizing enzymes in order to have