Merck
221546
Sigma-Aldrich
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
98%
Sinónimos:
Sodium hexanesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)