221430
1,3,5-Triethylhexahydro-1,3,5-triazine
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
impurezas
<5% water
índice de refracción
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
densidad
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN1CN(CC)CN(CC)C1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?