220973
Titanium(III) chloride
ReagentPlus®, powder
Sinónimos:
Titanium trichloride
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
440 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for:
hydrogen desorption properties[2]
Nitrogen-nitrogen reductive bond cleavage[3]
Reagent for photocatalyst synthesis[4]
Precursor for the preparation of nanostructures titania/cetyltrimethyammonium bromide nanoskeletons[5]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?