Merck
220620
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
90%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
assay
90%
form
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
InChI key
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1