219193
3-Thiopheneacetonitrile
96%
Sinónimos:
3-Thienylacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
124-125 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCc1ccsc1
InChI
1S/C6H5NS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5H,1H2
InChI key
GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Application
- (E)-3-phenyl-2-(3-thienyl) acrylonitrile
- (Z)-3-(4-methylphenyl)-2-(3-thienyl) acrylonitrile
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
246.2 °F - closed cup
flash_point_c
119 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?