Merck
218855
Sigma-Aldrich
9-Chloro-9-phenylxanthene
97%
Sinónimos:
Pixyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H13ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
292.76
Beilstein:
237712
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
102-106 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
cadena SMILES
ClC2(c1ccccc1)c3ccccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C19H13ClO/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)15-10-4-6-12-17(15)21-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Clave InChI
HTGMODSTGYKJDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
9-Chloro-9-phenylxanthene was used in the preparation of (1S,5S,6R,8S)-6-[(allyloxycarbonyl)oxy]-5-(trifluoroacetamido)-8-[9′-(9-phenylxanthenyl)oxy]-2-oxabicyclo(3.2.1)octane.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
I Pompizi et al.
Nucleic acids research, 28(14), 2702-2708 (2000-07-25)
The synthesis and incorporation into oligodeoxy-nucleotides of two novel, conformationally restricted abasic (AB) site analogs are described. The stability of oligonucleotide 18mer duplexes containing one such AB site opposite any of the four natural DNA bases was investigated by UV
The pixyl (Px) group: a novel photocleavable protecting group for primary alcohols.
Misetic A and Boyd MK.
Tetrahedron Letters, 39(13), 1653-1656 (1998)
The 9-phenylxanthen-9-yl protecting group.
Chattopadhyaya JB and Reese CB.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 15, 639-640 (1978)