Merck
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
275.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
≥95%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)