21850
Carbonate on polymer support
extent of labeling: ~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Sinónimos:
Amberlite™ IRA 900 NaCO3--form
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
~3.5 mmol/g NaCO3- loading
impurezas
~20% water
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?