Merck
216860
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H5(OH)SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
239.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
90%
cadena SMILES
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)