216089
Methyl 4-chlorobenzoate
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?