215023
3-Iodothiophene
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.657 (lit.)
bp
75 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
2.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1ccsc1
InChI
1S/C4H3IS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Clave InChI
WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?