Merck
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17N3Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
537.47
Colour Index Number:
18070
MDL number:
composition
Dye content, 40%
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)