Merck
209775
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.03
Beilstein/REAXYS Number:
1938341
MDL number:
assay
99%
density
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
InChI key
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N