Merck
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(chloromethyl)-1-propanol
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10Cl2O
Número de CAS:
Peso molecular:
157.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
SMILES string
CC(CO)(CCl)CCl
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)