Documentos clave
207233
Supelco
Lead atomic absorption standard solution
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
técnicas
AAS: suitable
densidad
1.01 g/mL at 25 °C
Formato
single component solution
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)